Z407259
Aldrich® TLC developing tank - cylindrical
tank lid
Sinônimo(s):
Cylindrical TLC Tank
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Categorias relacionadas
Descrição geral
Can be used as a staining chamber. Made of glass with lid. Compact size offers good plate visibility and minimal solvent use.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)