Z204161
Rectangular TLC developing tanks, complete
L × H × W 17.5 cm × 16.0 cm × 6.2 cm
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
Produtos recomendados
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
C × A × L
17.5 cm × 16.0 cm × 6.2 cm
Categorias relacionadas
Nota de rodapé
TLC Developing Tanks come complete with the developing tank and lid
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z204161-1EA | 4061838552648 |