Documentos Principais
Z204153
Supelco
Rectangular TLC developing tanks, complete
L × H × W 17.5 cm × 16.0 cm × 8.2 cm
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
C × A × L
17.5 cm × 16.0 cm × 8.2 cm
Nota de rodapé
TLC Developing Tanks come complete with the developing tank and lid
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Protocolos
Separation of Placebo; 1 % Vit C derivat; 1 % Active 2; 2 % Vit C Derivat; 2 % Active2; Reference Vitamin C Derivat; Reference Degradation product