CLS51395500
Pyrex® low actinic media storage bottle, graduated with screw cap
capacity 500 mL
Sinônimo(s):
graduated bottle, media bottle, media bottles, pyrex bottle, Corning® 51395
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
amber bottle
borosilicate glass bottle
cylindrical bottle
polypropylene cap
wide-mouth bottle
esterilidade
non-sterile
Características
autoclavable
cap
graduations
embalagem
case of 4 ea
pack of 4 ea
fabricante/nome comercial
Corning 51395-500
disponibilidade
not available in EU
diâm. do gargalo da garrafa
30 mm
capacidade
500 mL
diâmetro × A
86 mm × 176 mm
conector
45
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)