Documentos Principais
Z645222
IKA® M 22 hard metal cutter
M 22 hard metal cutter, tungsten carbide, 1/cs
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.74
Materiais
tungsten carbide
embalagem
case of 1
pack of 1
fabricante/nome comercial
IKA 521800
adequação
suitable for (hard materials up to Mohs hardness 9)
Descrição geral
Note: Made of tungsten carbide for hard materials up to Mohs hardness 9.
Informações legais
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)