Documentos Principais
Z645192
IKA® A 11.3 hard metal beater
A 11.3 beater, coated with chromium carbide, 1/cs
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.74
Materiais
stainless steel
embalagem
case of 1
pack of 1
fabricante/nome comercial
IKA 2983000
adequação
suitable for (pulverizing substances with a Mohs hardness up to 9)
Descrição geral
Stainless stell rackets for use with the IKA A11 Basic Analytical Mill, for breaking hard substances up to Mohs hardness 9,
Informações legais
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)