Documentos Principais
Z645265
IKA® sieves for MF 10 basic microfine grinder drive
MF 0.25, 0.25mm, 1/cs
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.74
embalagem
case of 1
pack of 1
fabricante/nome comercial
IKA 2938900
tamanho
0.25 mm
Descrição geral
Note: Interchangeable sieve for insertion into the grinding heads ensures maximum particle size filtering.
Informações legais
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)