Z645281
IKA® sieves for MF 10 basic microfine grinder drive
MF 2.0, 2.0mm, 1/cs
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.74
Produtos recomendados
embalagem
case of 1
pack of 1
fabricante/nome comercial
IKA 2939400
tamanho
2.0 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Note: Interchangeable sieve for insertion into the grinding heads ensures maximum particle size filtering.
Informações legais
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z645281-1EA | 4061832774145 |