Documentos Principais
Z611662
Julabo® bath accessories
Aqua-Stabil, water bath protective media
About This Item
Código UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
embalagem
pk of 6 × 100 mL
fabricante/nome comercial
Julabo 8940006
disponibilidade
not available in USA and Canada
Aplicação
Add 2 mL of Aqua-Stabil to a liter of water. Whenever the blue tinting disappears (or no later than three months), fill the bath with fresh water and Aqua-Stabil.
Informações legais
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)