Z413097
Aldrich® micro distilling splitter head
Jacketed, Overall H 260 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Total A
260 mm
profundidade de imersão
50 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
The column and receiver joints are 14/20 with a 10/18 thermometer joint, two 2 mm glass stopcocks, PTFE 0-3 mm metering valve. Removable condenser cold-finger for easy cleaning.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z413097-1EA | 4061837619731 |