Z100315
Distilling column
L 200 mm, joint: ST/NS 19/22 Clear-Seal joints
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS19/22 Clear-Seal joints
Comprimento
200 mm
D.E.
30 mm
Categorias relacionadas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z100315-1EA | 4061837588846 |