Key Documents
Z102598
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum-jacketed distilling column
L 300 mm, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Junta
joint: ST/NS24/40
Comprimento
300 mm
D.E.
42 mm
Descrição geral
Order packing separately.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)