SYNC164250
Synthware™ vacuum jacketed distillation column with indents to support packing material
joint: ST/NS 24/40, jacket H 250 mm
Sinônimo(s):
Synthware 164250, glass distilling column
About This Item
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware C164250
camisa A
250 mm
Descrição geral
With 12 mm I.D. indentations to support packing material. Vacuum jacketed to improve performance .
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)