CLS215519
Pyrex® distilling column
L 283 mm, joint: ST/NS 19/22
Sinônimo(s):
Corning® 2155
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS19/22
fabricante/nome comercial
Corning 2155-19
Comprimento
283 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Drip-tip. Simple design, particularly useful in fractionations.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)