Documentos Principais
Z413135
Sigma-Aldrich
Aldrich® Vigreux column
Vacuum-jacketed, effective L 300 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Junta
joint ST/NS14/20
D.I. × D.E.
6 mm × 15 mm
C efetivo
300 mm
Descrição geral
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Jacketed version is pictured.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)