Z413216
Aldrich® Vigreux column
Vacuum-jacketed, effective L 300 mm
About This Item
Produtos recomendados
Junta
joint ST/NS24/40
D.I. × D.E.
19 mm × 38 mm
C efetivo
300 mm
Descrição geral
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Jacketed version is pictured.
Jacketed version is pictured.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)