Z175781
Aldrich® silvered, vacuum-jacketed Vigreux column
L 250 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Junta
Joints ST/NS24/40 (2)
D.I.
19 mm
Comprimento
250 mm
D.E.
38 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Vacuum-jacketed and strip-silvered to provide two windows 180° apart for viewing. The silvering is inside the vacuum space and is completely sealed off. Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z175781-1EA | 4061832131665 |