Key Documents
Z413380
Sigma-Aldrich
Aldrich® Hempel column
Unjacketed, effective L 300 mm, O.D. × I.D. 22 mm × 19 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
Junta
joint ST/NS24/40
D.E. × D.I.
22 mm × 19 mm
C efetivo
300 mm
Categorias relacionadas
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC