Documentos Principais
SYNC101922
Synthware Vigreux distillation column
joint: ST/NS 19/22, L 120 mm
Sinônimo(s):
Synthware C101922, distilling column, fractional column
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Junta
joint: ST/NS19/22
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware C101922
Comprimento
120 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Column length is measured from the highest to lowest indent in the column.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)