Z174548
Cow receiver for Aldrich® micro short-path distillation apparatus
joint: threaded 14/20
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Junta
joint: threaded14/20
Categorias relacionadas
Descrição geral
Removable fingers can hold approximately 12mL.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)