Z127779
Aldrich® fraction cutter head
joint: ST/NS 24/40
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS24/40
Categorias relacionadas
Descrição geral
50 mL barrel, with 4 mm bore glass stopcocks.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z127779-1EA | 4061826227688 |