Z516538
Aldrich® heavy-duty Vigreux, jacketed distillation head
Joints: ST/NS 24/40 (2), thermometer joint: ST/NS 10/30
About This Item
Produtos recomendados
Junta
thermometer joint: ST/NS10/30
Joints: ST/NS24/40 (2)
D.E.
38 mm
condensador C
300 mm
profundidade de imersão
75 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
These distillation heads are designed with heavier tubing and extra support to withstand the rigors of laboratory use. The one-piece jacketed design achieves greater distillation efficiency. Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)