Key Documents
Z173568
Sigma-Aldrich
Aldrich® Luer lock adapter
female joint: ST/NS 24/40 to male Luer lock
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Junta
female joint: ST/NS24/40 to male Luer lock
Descrição geral
Permits fitting of standard glassware with needles for air-sensitive transfer, etc.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)