Documentos Principais
Z203386
Sigma-Aldrich
Aldrich® standard distilling head
Jacketed, Overall H 490 mm, Joints: ST/NS 29/32 (2)
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Junta
thermometer joint ST/NS10/30
Joints: ST/NS29/32 (2)
Total A
490 mm
profundidade de imersão
75 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Has two 4 mm glass stopcocks, PTFE 0-3 mm metering valve.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)