Z306452
Volac® volumetric flask
volume 50 mL, accuracy: 0.06 mL, certificate
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass flask
Junta
joint ST/NS neck12/21
joint stopper12
Características
certificate
class A
embalagem
pack of 5 ea
fabricante/nome comercial
Poulton & Graf RB258/WAC/F/5
disponibilidade
not available in USA and Canada
faixa de medição de volume
50 mL, accuracy: 0.06 mL
capacidade
50 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Conform to BS1792 and ISO1042. Each Volac flask is individually calibrated and printed, tested for accuracy, and numbered for full traceability, regardless whether Works Correction Certificate of Accuracy is provided. Borosilicate glass, permanent markings, and tooled ground neck fitted with PP stopper.
Informações legais
Volac is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)