Voltar
Volac
®
volumetric flask
Products
Categoria de produto
flasks (6)
Fabricante
Capacidade (mL)
Tipo de fechamento
Classe de vidraria
Tamanho do pacote
Esterilidade
Estilo
Filtrar produtos
Showing 1-6 of 6
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
Z306525
Volac
®
volumetric flask,
volume 500 mL, accuracy: 0.25 mL, certificate: no
Expandir
Ver preços
Z306533
Volac
®
volumetric flask,
volume 500 mL, accuracy: 0.25 mL, certificate
Expandir
Ver preços
Z306363
Volac
®
volumetric flask,
volume 10 mL, accuracy: 0.025 mL, certificate
Expandir
Ver preços
Z306401
Volac
®
volumetric flask,
volume 20 mL, accuracy: 0.04 mL, certificate
Expandir
Ver preços
Z306479
Volac
®
volumetric flask,
volume 100 mL, accuracy: 0.10 mL, certificate
Expandir
Ver preços
Z306452
Volac
®
volumetric flask,
volume 50 mL, accuracy: 0.06 mL, certificate