Z306525
Volac® volumetric flask
volume 500 mL, accuracy: 0.25 mL, certificate: no
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass flask
Junta
joint ST/NS neck19/26
joint stopper16
Características
certificate: no
class A
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Poulton & Graf
disponibilidade
not available in USA and Canada
faixa de medição de volume
500 mL, accuracy: 0.25 mL
capacidade
500 mL
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z306525-2EA |