Documentos Principais
Z306479
Volac® volumetric flask
volume 100 mL, accuracy: 0.10 mL, certificate
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
long
Junta
joint ST/NS neck12/21
joint stopper12
esterilidade
non-sterile
Características
certificate
class A
closure type PP stopper
embalagem
case of 5
fabricante/nome comercial
Poulton & Graf
disponibilidade
not available in USA and Canada
faixa de medição de volume
100 mL, accuracy: 0.10 mL
capacidade
100 mL
Descrição geral
Conform to BS1792 and ISO1042. Each Volac flask is individually calibrated and printed, tested for accuracy, and numbered for full traceability, regardless whether Works Correction Certificate of Accuracy is provided. Borosilicate glass, permanent markings, and tooled ground neck fitted with PP stopper.
Informações legais
Volac is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)