Key Documents
Z281980
Coors alumina mortar
O.D. × H 35 mm × 18 mm, capacity 1.5 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41101702
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
Materiais
alumina
fabricante/nome comercial
Coorstek 60335
D.E. × A
35 mm × 18 mm
capacidade
1.5 mL
Descrição geral
99.5% alumina. Extremely hard and completely nonabsorbent surface. Completely glazed except for inside grinding surface. Order pestle separately.
Informações legais
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4