Documentos Principais
Z265500
Supelco
Analtech TLC Uniplates: silica gel matrix
L × W 20 cm × 20 cm, binder, Organic Polymer, fluorescent indicator
Sinônimo(s):
Silica Gel TLC Plates
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110504
NACRES:
NC.07
Materiais
glass support
silica gel 60 matrix
Nível de qualidade
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
embalagem
pkg of 25 ea
fabricante/nome comercial
Analtech 47011
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
C × L
20 cm × 20 cm
espessura da camada
250 μm
placa C × L
20 cm × 20 cm
tamanho de partícula
10-12 μm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
Descrição geral
Most rugged silica gel plates available.
Informações legais
Uniplates is a trademark of Analtech, Inc.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z265500-1PAK4061838553713