Key Documents
Z274283
Supelco
Analtech TLC Uniplates: silica gel matrix
L × W 10 cm × 20 cm , scored, binder, Organic Polymer, fluorescent indicator
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
Materiais
glass support
silica gel 60 matrix
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
embalagem
pkg of 25 ea
fabricante/nome comercial
Analtech 21521
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
C × L
10 cm × 20 cm , scored
espessura da camada
250 μm
tamanho de partícula
10-12 μm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
Descrição geral
Most rugged silica gel plates available.
Informações legais
Uniplates is a trademark of Analtech, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)