Key Documents
Z264407
Supelco
Hamilton® TLC syringes
1705, volume 50 μL, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.),
coated tip
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiais
stainless steel needle (PTFE coated tip)
tamanho da agulha
22 ga
Características
needle type fixed
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 80950
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
50 μL
Descrição geral
PTFE coats the final 3/4 in. of this 2 in. (51 mm) long cemented needle. This allows for more reproducible sample spotting on TLC plates.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of Placebo; 1 % Vit C derivat; 1 % Active 2; 2 % Vit C Derivat; 2 % Active2; Reference Vitamin C Derivat; Reference Degradation product