Z232394
Duran® Buchner funnel
capacity 70 mL
Sinônimo(s):
213412207
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
descrição
use paper diam. 45 mm
fabricante/nome comercial
DURAN®
Schott
disponibilidade
not available in USA and Canada
capacidade
70 mL
placa P
48 mm
Descrição geral
Made from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
Informações legais
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)