Z222119
Bransonic® ultrasonic cleaner accessories
Solid tray, stainless steel, tank capacity 9.2 L
About This Item
Código UNSPSC:
41101500
NACRES:
NB.74
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Branson 100-410-176
capacidade do tanque
9.2 L
Categorias relacionadas
Descrição geral
Solid Stainless steel tray for use with Branson M series, model 1800 Utrasonic Bath. Dimensions 250 mm x 190 mm x 150 mm.
Informações legais
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)