Documentos Principais
Z222127
Bransonic® ultrasonic cleaner accessories
Perforated Tray, stainless steel, tank capacity 9.2 L
About This Item
Código UNSPSC:
41101500
NACRES:
NB.74
Materiais
stainless steel
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Branson 100-410-166
capacidade do tanque
9.2 L
Descrição geral
Perforated stainless steel tray for use with Branson M series, model 5800 Utrasonic Bath.
Informações legais
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z222127-1EA4061833577547