Key Documents
Z151432
Bransonic® ultrasonic cleaner accessories
Solid tray, stainless steel, tank capacity 2.8 L
About This Item
Código UNSPSC:
41101500
NACRES:
NB.77
Materiais
stainless steel
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Branson 100-410-172
capacidade do tanque
2.8 L
Categorias relacionadas
Descrição geral
Solid Stainless steel tray for use with Branson M series, model 2800 Utrasonic Bath. Dimensions 90 mm x 90 mm x 75 mm.
Informações legais
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)