Documentos Principais
Z222046
Bransonic® ultrasonic cleaner accessories
Perforated Tray, stainless steel, tank capacity 5.7 L
About This Item
Código UNSPSC:
41101500
NACRES:
NB.74
Materiais
stainless steel
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Branson 100-410-164
capacidade do tanque
5.7 L
Descrição geral
Perforated stainless steel tray for use with Branson M series, model 3800 Utrasonic Bath.
Informações legais
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)