Key Documents
Z177954
Sigma-Aldrich
Scienceware® chemical spoons
L 25 cm
Sinônimo(s):
laboratory spatula, laboratory spoon
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
Materiais
stainless steel
fabricante/nome comercial
Bel-Art H367290025
Comprimento
25 cm
tamanho da extremidade da colher
1.8 mL , small
5.0 mL , large
Descrição geral
Double-ended with large-size spoon on one end and small spoon on the other. Solid, rounded connecting shaft.
Informações legais
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Micro spatulas one scraper/spoon end, L 6 1/2 in. (165 mm)
Z193216
Micro spatulas