Z151564
Erado-Sol® liquid stain remover
weight 32 oz (964 g ), (bottle)
About This Item
Código UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
peso
32 oz (964 g ), (bottle)
Informações legais
Erado-Sol is a registered trademark of Cambridge Diagnostic Products, Inc.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z151564-946ML | 4061838209511 |