1.46457
Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Bottles & Tubes
bottle capacity 250 mL, bottle filling volume 200 mL, closure type, blue screw cap with 3 loci, box of 6 bottles
Sinônimo(s):
CASO Agar, Casein Soybean Digest Agar, Tryptone Soya Agar, TSA, Tryptic Soy Agar EP+USP
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP
USP
Nível de qualidade
descrição
For cultivation & isolation of fastidious bacteria, yeasts, and fungi
esterilidade
sterile
Formulário
liquid
prazo de validade
12 mo.
Características
closure type blue screw cap with 3 loci
ready-to-use
embalagem
box of 6 bottles
single packed of (200 ml in 250 ml bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
técnica(s)
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
capacidade do frasco
250 mL
bottle filling volume
200 mL
capacidade
250 mL
pH
7.3
aplicação(ões)
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
sterility testing
temperatura de armazenamento
2-25°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Ready-to-use media
- Bottles with screw caps
- Suitable for pour plate method
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2