1.46392
Ágar Sabouraud Dextrose
ready-to-use, bottle volume 400 mL , filling volume
Sinônimo(s):
Sabouraud Dextrose Agar, SDA, Sabouraud Dextrose Agar
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP 2.6.1
JP 4.05
USP 62
Nível de qualidade
descrição
For determination of the total count of yeasts and molds. Suitable for sterility testing
esterilidade
sterile
forma
liquid
prazo de validade
9 mo.
Características
closure type screw cap with septum
ready-to-use
embalagem
bottle of
single packed of (400 ml in 500 ml bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
técnica(s)
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
capacidade do frasco
500 mL
volume do frasco
400 mL , filling volume
pH
5.6
aplicação(ões)
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
molds
yeasts
Aplicação
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2