Key Documents
Z147311
Sigma-Aldrich
Lecture-bottle adapter, NPT to NPT
brass
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Materiais
brass
Entrada e saída NPTM × NPTM
1/4 in. × 1/4 in.
Descrição geral
For connection of valves, regulators, and filters to cylinder valves.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)