Documentos Principais
Z114111
Sigma-Aldrich
Septa for 20 mm crimp seals
tan PTFE/silicone septa, size × total thickness × PTFE thickness 20 mm × 0.130 in. × 0.005 in., for use with tear-off seals
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
tan PTFE/silicone septa
tamanho × espessura total × espessura de PTFE
20 mm × 0.130 in. × 0.005 in.
Descrição geral
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion.
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)