Key Documents
Z112135
Sigma-Aldrich
32mm Round cell window
BaF2, Undrilled
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiais
BaF2
embalagem
pkg of (contains 1 window)
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
diâmetro × espessura
32 mm × 3 mm
Descrição geral
Cut and polished for demountable liquid and gas cell holders
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)