Z267791
Round crystal window
ZnSe, diam. × thickness 13 mm × 2 mm
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Produtos recomendados
Materiais
ZnSe
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
diâmetro × espessura
13 mm × 2 mm
transmitância
20,000-45,400 (wavenumbers (cm-1))
índice de refração
n/D 2.4 (at 2 μm)
Categorias relacionadas
Descrição geral
A hard and brittle crystal; inert; ideal material for ATR.
Cut and polished quality crystal windows.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z267791-1EA | 4061833304723 |