Documentos Principais
Z267643
Sigma-Aldrich
Round crystal window
KBr, diam. × thickness 38 mm × 6 mm
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
Materiais
KBr
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
diâmetro × espessura
38 mm × 6 mm
transmitância
40,000-400,000 (wavenumbers (cm-1))
índice de refração
n/D 1.53 (at 2 μm)
Descrição geral
Cut and polished quality crystal windows.
Very soft, water soluble crystal; low cost and good transmission range; fogs.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)