W501301
Ethyl 2-furoate
≥98%, FG
Sinônimo(s):
Ethyl furan-2-carboxylate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Ensaio
≥98%
p.e.
196 °C (lit.)
pf
32-37 °C (lit.)
densidade
1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
floral; balsamic; fruity
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C7H8O3/c1-2-9-7(8)6-4-3-5-10-6/h3-5H,2H2,1H3
chave InChI
NHXSTXWKZVAVOQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W501301-1KG | |
W501301-5KG | |
W501301-SAMPLE | |
W501301-100G | |
W501301-100G-K | 4061834406655 |
W501301-1KG-K | 4061834406662 |
W501301-5KG-K | |
W501301-SAMPLE-K | 4061834357209 |