319910
Furfural
ACS reagent, 99%
Sinônimo(s):
2-Furaldehyde, Furan-2-carboxaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.31 (vs air)
pressão de vapor
13.5 mmHg ( 55 °C)
Ensaio
99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
599 °F
Lim. expl.
19.3 %
Impurezas
≤0.02 meq/g
resíduo de evaporação
≤0.5%
índice de refração
n20/D 1.525 (lit.)
p.e.
162 °C (lit.)
pf
−36 °C (lit.)
densidade
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccco1
InChI
1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
chave InChI
HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Furfuryl alcohol via Cannizzaro reaction.
- Furancarboxylic acid via nickel-catalyzed oxidation.
- Dimer via base-catalyzed aldol condensation with cyclopentanone.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
136.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
58 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?