Documentos Principais
W453801
Sigma-Aldrich
Methyl furfuryl mercaptopropionate
≥98%, FG
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H12O3S
Número CAS:
Peso molecular:
200.25
Número FEMA:
4538
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
13.143
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥98%
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
earthy; sulfurous
cadeia de caracteres SMILES
S(CCC(=O)OC)Cc1[o]ccc1
InChI
1S/C9H12O3S/c1-11-9(10)4-6-13-7-8-3-2-5-12-8/h2-3,5H,4,6-7H2,1H3
chave InChI
MXXNUXUTQGTBGJ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)