Documentos Principais
W400605
Sigma-Aldrich
L-Monomenthyl glutarate
≥72%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H26O4
Número CAS:
Peso molecular:
270.36
Número FEMA:
4006
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
09.929
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
minty
grau:
Fragrance grade
Agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
alérgeno alimentar:
no known allergens
grau
Fragrance grade
Nível de qualidade
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥72%
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
minty
cadeia de caracteres SMILES
O([C@H]1[C@@H](CC[C@H](C1)C)C(C)C)C(=O)CCCC(=O)O
InChI
1S/C15H26O4/c1-10(2)12-8-7-11(3)9-13(12)19-15(18)6-4-5-14(16)17/h10-13H,4-9H2,1-3H3,(H,16,17)/t11-,12+,13-/m1/s1
chave InChI
CTMTYSVTTGVYAW-FRRDWIJNSA-N
Outras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)